5-Bromoindolina-2,3-diona
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Bromoindoline-2,3-dione, 5-Bromo-1H-indole-2,3-dione
OR28576-1G
APOSOR28576-1GEA 21.9 EUR
APOSOR28576-1G
5-Bromoindolina-2,3-diona
5-Bromoindolina-2,3-diona
Formula: C₈H₄BrNO₂
MW: 226,03 g/mol
Pto. de fusión: 247…253 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149345
Núm. CAS: 87-48-9
EINECS: 201-747-7