2-Isopropilanilina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR28577-100G OR28577-500G OR28577-5G
APOSOR28577-100GEA 114 EUR
APOSOR28577-100G APOSOR28577-500G APOSOR28577-5G
2-Isopropilanilina 97%
2-Isopropilanilina
Formula: C₉H₁₃N
Pto. Ebullición: 214…216 °C/10mmHg
Densidad: 0,966 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007720
Núm. CAS: 643-28-7
EINECS: 211-397-7