Disodium-2,6-naphthalenedisulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Sodium naphthalene-2,6-disulphonate, Ebert-Merz beta-acid disodium salt, 2,6-Naphthalenedisulphonic acid disodium salt
OR2858-100G OR2858-500G OR2858-1KG
APOSOR2858-100GEA 21.9 EUR
APOSOR2858-100G APOSOR2858-500G APOSOR2858-1KG
Disodium-2,6-naphthalenedisulphonate
Disodium-2,6-naphthalenedisulphonate
Formula: C₁₀H₈O₆S₂
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004092
Núm. CAS: 1655-45-4
EINECS: 216-735-7