Salicilato de fenilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hidroxibenzoato de fenilo, Fenilo salicilato
OR28581-100G OR28581-500G
APOSOR28581-100GEA 21.9 EUR
APOSOR28581-100G APOSOR28581-500G
Salicilato de fenilo
Salicilato de fenilo
Formula: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214.22 g/mol
Pto. Ebullición: 172…174 °C/12mmHg
Pto. de fusión: 40…45 °C
Densidad: 1.25 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002213
Núm. CAS: 118-55-8
EINECS: 204-259-2
Índice Merck: 12,07464