Anhídrido naftaleno-1,8-dicarboxilico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Naphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride, Benzo[de]isochromene-1,3-dione, 1,8-Naphthalic anhydride
OR28586-1KG OR28586-250G OR28586-5KG
APOSOR28586-1KGEA 161 EUR
APOSOR28586-1KG APOSOR28586-250G APOSOR28586-5KG
Anhídrido naftaleno-1,8-dicarboxilico 98%
Anhídrido naftaleno-1,8-dicarboxilico
Formula: C₁₂H₆O₃
MW: 198,18 g/mol
Pto. de fusión: 267…273 °C
Pto. de inflamación: 272 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006925
Núm. CAS: 81-84-5
EINECS: 201-380-2