Ácido 2,3-dicloroisonicotinico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3-Dichloropyridine-4-carboxylic acid
OR2859-1G OR2859-250MG
APOSOR2859-1GEA 24.8 EUR
APOSOR2859-1G APOSOR2859-250MG
Ácido 2,3-dicloroisonicotinico
Ácido 2,3-dicloroisonicotinico
Formula: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192 g/mol
Pto. de fusión: 187 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01861977
Núm. CAS: 184416-84-0