Ácido 4-cloro-2-nitrobenzoico

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR28593-100G OR28593-25G
APOSOR28593-100GEA 29 EUR
APOSOR28593-100G APOSOR28593-25G
Ácido 4-cloro-2-nitrobenzoico
Ácido 4-cloro-2-nitrobenzoico
Formula: C₇H₄ClNO₄
MW: 201,57 g/mol
Pto. de fusión: 142…144 °C
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007214
Núm. CAS: 6280-88-2

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR