2,4,6-Trimetilanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR28597-100G OR28597-2.5KG OR28597-500G
APOSOR28597-100GEA 80.1 EUR
APOSOR28597-100G APOSOR28597-2.5KG APOSOR28597-500G
2,4,6-Trimetilanilina 98%
2,4,6-Trimetilanilina
Formula: C₉H₁₃N
Pto. Ebullición: 233 °C
Pto. de fusión: –5 °C
Densidad: 0,962 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007740
Núm. CAS: 88-05-1
EINECS: 201-794-3
UN: 2810
ADR: 6.1,II