Pirrol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1H-Pirrol
OR28598-1KG OR28598-50G OR28598-250G
APOSOR28598-1KGEA 603 EUR
APOSOR28598-1KG APOSOR28598-50G APOSOR28598-250G
Pirrol 98%
Pirrol
Formula: C₄H₅N
MW: 67.09 g/mol
Pto. Ebullición: 129…131 °C
Pto. de fusión: –23 °C
Densidad: 0.96 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 36 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005216
Núm. CAS: 109-97-7
EINECS: 203-724-7
UN: 1992
ADR: 3+6.1 III
Índice Merck: 12,08198