2-(2-Aminoetil)piridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Pyridylethylamine, 2-(2-Pyridyl)ethylamine, 2-Pyridin-2-ylethanamine
OR28599-100G OR28599-25G
APOSOR28599-100GEA 171 EUR
APOSOR28599-100G APOSOR28599-25G
2-(2-Aminoetil)piridina 98%
2-(2-Aminoetil)piridina
Formula: C₇H₁₀N₂
Pto. Ebullición: 208 °C
Densidad: 1,021 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006367
Núm. CAS: 2706-56-1
EINECS: 220-295-1
UN: 2735
ADR: 8,III