Methyl-4-amino-3-methoxybenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-amino-3-methoxybenzoate
OR2860-25G OR2860-5G
APOSOR2860-25GEA 109 EUR
APOSOR2860-25G APOSOR2860-5G
Methyl-4-amino-3-methoxybenzoate 98%
Methyl-4-amino-3-methoxybenzoate
Formula: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,1900 g/mol
Pto. de fusión: 128…131 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017203
Núm. CAS: 41608-64-4