Tioacetamida 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR28604-100G OR28604-25G OR28604-500G
APOSOR28604-100GEA 139 EUR
APOSOR28604-100G APOSOR28604-25G APOSOR28604-500G
Tioacetamida 98%
Tioacetamida
Formula: CH₃CSNH₂
Pto. de fusión: 112…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008070
Núm. CAS: 62-55-5
EINECS: 200-541-4