Pyrrolidine-1-carbonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Cyanopyrrolidine
OR28605-5G OR28605-100MG OR28605-25G
APOSOR28605-5GEA 226 EUR
APOSOR28605-5G APOSOR28605-100MG APOSOR28605-25G
Pyrrolidine-1-carbonitrile 97%
Pyrrolidine-1-carbonitrile
Formula: C₅H₈N₂
MW: 96,13 g/mol
Pto. Ebullición: 75…77 °C/1,8mmHg
Densidad: 0,954 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003165
Núm. CAS: 1530-88-7
EINECS: 216-234-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III