tert-Butylhydrazine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR28606-1KG
OR28606-500G
APOSOR28606-1KGEA
121
EUR
APOSOR28606-1KG
APOSOR28606-500G
tert-Butylhydrazine hydrochloride
tert-Butylhydrazine hydrochloride
Formula:
C₄H₁₃ClN₂ MW: 124,61 g/mol Pto. de fusión: 191…194 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012947 Núm. CAS: 7400-27-3 EINECS: 231-001-6 |