Pivalaldehído 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR28610-25G OR28610-10G OR28610-100G
APOSOR28610-25GEA 69.6 EUR
APOSOR28610-25G APOSOR28610-10G APOSOR28610-100G
Pivalaldehído 95%
Pivalaldehído
Formula: C₅H₁₀O
Pto. Ebullición: 71…74 °C
Pto. de fusión: 6 °C
Densidad: 0,783 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: –16 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006962
Núm. CAS: 630-19-3
UN: 1989
ADR: 3,III