3,3-Dimetilbutanona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3,3-Dimetil-2-butanona
OR28613-100G OR28613-500G
APOSOR28613-100GEA 0 EUR
APOSOR28613-100G APOSOR28613-500G
3,3-Dimetilbutanona 97%
3,3-Dimetilbutanona
Formula: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Pto. Ebullición: 105…106 °C
Pto. de fusión: –53 °C
Densidad: 0,801 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008846
Núm. CAS: 75-97-8
UN: 1224
ADR: 3,II