2-Cloro-5-iodotolueno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2862-10G OR2862-1G OR2862-5G
APOSOR2862-10GEA 48 EUR
APOSOR2862-10G APOSOR2862-1G APOSOR2862-5G
2-Cloro-5-iodotolueno
2-Cloro-5-iodotolueno
Formula: C₇H₆ClI
Pto. Ebullición: 239 °C
Densidad: 1,81 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093903
Núm. CAS: 116632-41-8