Ácido 2-mercaptonicotinico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Thionicotinic acid
OR28620-100G OR28620-25G OR28620-500G
APOSOR28620-100GEA 59.6 EUR
APOSOR28620-100G APOSOR28620-25G APOSOR28620-500G
Ácido 2-mercaptonicotinico 97%
Ácido 2-mercaptonicotinico
Formula: C₆H₅NO₂S
MW: 155.18 g/mol
Pto. de fusión: 263…270 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010102
Núm. CAS: 38521-46-9