3-Oxohexanoato de etilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl Butyrylacetate, Ethyl 3-oxohexanoate
OR28623-25G OR28623-100G OR28623-500G
APOSOR28623-25GEA 21.9 EUR
APOSOR28623-25G APOSOR28623-100G APOSOR28623-500G
3-Oxohexanoato de etilo 95%
3-Oxohexanoato de etilo
Formula: C₈H₁₄O₃
MW: 158,2 g/mol
Pto. Ebullición: 94…95 °C/12mmHg
Pto. de fusión: –44 °C
Densidad: 0,99 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009401
Núm. CAS: 3249-68-1
EINECS: 221-835-9