α-2,6-Triclorotolueno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR28624-1KG OR28624-250G
APOSOR28624-1KGEA 71.2 EUR
APOSOR28624-1KG APOSOR28624-250G
α-2,6-Triclorotolueno 97%
α-2,6-Triclorotolueno
Formula: C₇H₅Cl₃
Pto. Ebullición: 117…119 °C/14mmHg
Pto. de fusión: 36…39 °C
Pto. de inflamación: >113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000897
Núm. CAS: 2014-83-7
EINECS: 217-940-4
UN: 3261
ADR: 8,II