α-3-Diclorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR28625-100G
OR28625-500G
APOSOR28625-100GEA
34.8
EUR
APOSOR28625-100G
APOSOR28625-500G
α-3-Diclorotolueno 98%
α-3-Diclorotolueno
Formula:
C₇H₆Cl₂ Pto. Ebullición: 214…216 °C Densidad: 1,27 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 98 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000905 Núm. CAS: 620-20-2 EINECS: 210-629-4 UN: 2235 ADR: 6.1,III |