α-Cloro-o-xileno 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Methylbenzyl chloride
OR28627-1KG OR28627-500G OR28627-5KG
APOSOR28627-1KGEA 563 EUR
APOSOR28627-1KG APOSOR28627-500G APOSOR28627-5KG
α-Cloro-o-xileno 98+%
α-Cloro-o-xileno
Intermediate for organic synthesis.
Formula: C₈H₉Cl
MW: 140,61 g/mol
Pto. Ebullición: 197…199 °C
Pto. de fusión: 2 °C
Densidad: 1,063 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 73,9 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000899
Núm. CAS: 552-45-4
EINECS: 209-013-8
UN: 3265
ADR: 8,II