Sodio triacetoxiborohidruro 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR2863-25G
OR2863-100G
OR2863-250G
APOSOR2863-25GEA
23.2
EUR
APOSOR2863-25G
APOSOR2863-100G
APOSOR2863-250G
Sodio triacetoxiborohidruro 95%
Sodio triacetoxiborohidruro
Formula:
C₆H₁₀BNaO₆ MW: 211,94 g/mol Pto. de fusión: 116…120 °C (desc.) Densidad: 1,43 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012211 Núm. CAS: 56553-60-7 UN: 1409 ADR: 4.3,II |