Diethyl aminomalonate hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Diethyl 2-aminomalonate hydrochloride
OR28630-100G OR28630-500G OR28630-1G
APOSOR28630-100GEA 43.5 EUR
APOSOR28630-100G APOSOR28630-500G APOSOR28630-1G
Diethyl aminomalonate hydrochloride 95%
Diethyl aminomalonate hydrochloride
Formula: C₇H₁₄ClNO₄
MW: 211,65 g/mol
Pto. de fusión: 165…170 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012510
Núm. CAS: 13433-00-6
EINECS: 236-556-8