6-Nitro-2,3-xilidina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR28632-25G OR28632-500G
APOSOR28632-25GEA 89.9 EUR
APOSOR28632-25G APOSOR28632-500G
6-Nitro-2,3-xilidina
6-Nitro-2,3-xilidina
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Pto. de fusión: 115…122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010148
Núm. CAS: 59146-96-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III