Ácido 6-metilantranilico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR28634-100G OR28634-25G OR28634-5G
APOSOR28634-100GEA 230 EUR
APOSOR28634-100G APOSOR28634-25G APOSOR28634-5G
Ácido 6-metilantranilico 97%
Ácido 6-metilantranilico
Formula: C₈H₉NO₂
Pto. de fusión: 125…128 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007809
Núm. CAS: 4389-50-8