(4-Hidroxifenil)acetonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR28641-100G
OR28641-25G
OR28641-500G
APOSOR28641-100GEA
0
EUR
APOSOR28641-100G
APOSOR28641-25G
APOSOR28641-500G
(4-Hidroxifenil)acetonitrilo 98%
(4-Hidroxifenil)acetonitrilo
Formula:
C₈H₇NO Pto. Ebullición: 329…331 °C Pto. de fusión: 66…71 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002383 Núm. CAS: 14191-95-8 |