α-Bromo-4-nitrotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Nitrobencilo bromuro
OR28642-100G OR28642-500G
APOSOR28642-100GEA 52.2 EUR
APOSOR28642-100G APOSOR28642-500G
α-Bromo-4-nitrotolueno 98%
α-Bromo-4-nitrotolueno
Formula: C₇H₆BrNO₂
MW: 216.03 g/mol
Pto. Ebullición: 304
Pto. de fusión: 97…101 °C
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007373
Núm. CAS: 100-11-8
EINECS: 202-820-6
UN: 3261
ADR: 8 II