2-Cloro-5-nitropiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR28643-100G OR28643-25G OR28643-500G
APOSOR28643-100GEA 0 EUR
APOSOR28643-100G APOSOR28643-25G APOSOR28643-500G
2-Cloro-5-nitropiridina
2-Cloro-5-nitropiridina
Formula: C₅H₃ClN₂O₂
Pto. de fusión: 105…108 °C
Pto. de inflamación: 158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006240
Núm. CAS: 4548-45-2
EINECS: 224-908-3