N-Metilantranilato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl N-Methylanthranilate, Dimethyl anthranilate
OR28648-100G OR28648-500G OR28648-1KG
APOSOR28648-100GEA 33.5 EUR
APOSOR28648-100G APOSOR28648-500G APOSOR28648-1KG
N-Metilantranilato de metilo
N-Metilantranilato de metilo
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Pto. Ebullición: 256…258 °C
Pto. de fusión: 17…19 °C
Densidad: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017183
Núm. CAS: 85-91-6
EINECS: 201-642-6