2-Amino-5-mercapto-1,3,4-tiadiazol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR28655-500G
OR28655-100G
APOSOR28655-500GEA
79.9
EUR
APOSOR28655-500G
APOSOR28655-100G
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-tiadiazol 99%
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-tiadiazol
Formula:
C₂H₃N₃S₂ Pto. de fusión: 235…243 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00003108 Núm. CAS: 2349-67-9 EINECS: 219-078-4 |