2-Bromoanísol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR28661-100G OR28661-25G
APOSOR28661-100GEA 24.8 EUR
APOSOR28661-100G APOSOR28661-25G
2-Bromoanísol 98%
2-Bromoanísol
Formula: C₇H₇BrO
Pto. Ebullición: 220…223 °C
Pto. de fusión: 44257 °C
Densidad: 1,502 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000064
Núm. CAS: 578-57-4
EINECS: 209-425-8
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III