Cianoacetato de etilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR28668-5G OR28668-25G OR28668-100G
APOSOR28668-5GEA 36.4 EUR
APOSOR28668-5G APOSOR28668-25G APOSOR28668-100G
Cianoacetato de etilo 98%
Cianoacetato de etilo
Formula: C₅H₇NO₂
MW: 113.12 g/mol
Pto. Ebullición: 208…210 °C
Pto. de fusión: –23 °C
Densidad: 1.063 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 109 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001940
Núm. CAS: 105-56-6
EINECS: 203-309-0
UN: 3334
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,03821