1,2,4-Triazol-3-tiol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR28670-100G OR28670-25G OR28670-500G
APOSOR28670-100GEA 29 EUR
APOSOR28670-100G APOSOR28670-25G APOSOR28670-500G
1,2,4-Triazol-3-tiol
1,2,4-Triazol-3-tiol
Formula: C₂H₃N₃S
Pto. de fusión: 217…224 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005229
Núm. CAS: 3179-31-5
EINECS: 221-656-6