3-Hidroxi-2-metil-4-pirona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR28677-100G OR28677-25G OR28677-500G
APOSOR28677-100GEA 27.7 EUR
APOSOR28677-100G APOSOR28677-25G APOSOR28677-500G
3-Hidroxi-2-metil-4-pirona
3-Hidroxi-2-metil-4-pirona
Formula: C₆H₆O₃
Pto. Ebullición: 170 °C/100mmHg
Pto. de fusión: 160…165 °C
Pto. de inflamación: 95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006578
Núm. CAS: 118-71-8
EINECS: 204-271-8