2'-Aminoacetofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2-Aminophenyl)ethanone, o-Aminoacetophenone
OR28679-100G OR28679-1KG OR28679-500G
APOSOR28679-100GEA 63.8 EUR
APOSOR28679-100G APOSOR28679-1KG APOSOR28679-500G
2'-Aminoacetofenona 98%
2'-Aminoacetofenona
Formula: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Pto. Ebullición: 253…255 °C
Densidad: 1,118 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 112 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007717
Núm. CAS: 551-93-9
EINECS: 209-002-8