Piridina-2-acetonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Pyridineacetonitrile
OR28680-100G
APOSOR28680-100GEA 481 EUR
APOSOR28680-100G
Piridina-2-acetonitrilo
Piridina-2-acetonitrilo
Formula: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Pto. Ebullición: 76…78 °C/2mmHg
Pto. de fusión: 23…25 °C
Densidad: 1,059 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006346
Núm. CAS: 2739-97-1
UN: 3439
ADR: 6.1,II