2,4-Dimetoxibenzaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR28682-100G OR28682-500G OR28682-1KG
APOSOR28682-100GEA 79.9 EUR
APOSOR28682-100G APOSOR28682-500G APOSOR28682-1KG
2,4-Dimetoxibenzaldehído
2,4-Dimetoxibenzaldehído
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Pto. Ebullición: 165 °C/10mmHg
Pto. de fusión: 67…71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003311
Núm. CAS: 613-45-6
EINECS: 210-342-4