2-Cloro-6-iodotolueno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR2869-1KG OR2869-500G
APOSOR2869-1KGEA 415 EUR
APOSOR2869-1KG APOSOR2869-500G
2-Cloro-6-iodotolueno
2-Cloro-6-iodotolueno
Formula: C₇H₆ClI
Pto. Ebullición: 117…119 °C
Pto. de fusión: 11 °C
Densidad: 1,82 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019013
Núm. CAS: 42048-11-3