Methyl-2-(chlorosulphonyl)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Methyl 2-(chlorosulphonyl)benzoate
OR28691-1G OR28691-5G
APOSOR28691-1GEA 21.9 EUR
APOSOR28691-1G APOSOR28691-5G
Methyl-2-(chlorosulphonyl)benzoate
Methyl-2-(chlorosulphonyl)benzoate
Formula: C₈H₇ClO₄S
MW: 234,66 g/mol
Pto. de fusión: 59…64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009797
Núm. CAS: 26638-43-7
UN: 3261
ADR: 8,III