4-Isopropilbenzonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR28694-5G
APOSOR28694-5GEA 132 EUR
APOSOR28694-5G
4-Isopropilbenzonitrilo
4-Isopropilbenzonitrilo
Formula: C₁₀H₁₁N
MW: 145,2 g/mol
Pto. Ebullición: 88…90 °C/5mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052966
Núm. CAS: 13816-33-6