Isotiocianato de fenilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Fenilo isotiocianato
OR28695-100G OR28695-500G
APOSOR28695-100GEA 0 EUR
APOSOR28695-100G APOSOR28695-500G
Isotiocianato de fenilo
Isotiocianato de fenilo
Formula: C₇H₅NS
MW: 135.19 g/mol
Pto. Ebullición: 218…221 °C
Pto. de fusión: –21 °C
Densidad: 1.132 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004798
Núm. CAS: 103-72-0
EINECS: 203-138-1
UN: 2927
ADR: 6.1+8 II
Índice Merck: 12,07450