6-Nitroveratraldehído 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzaldehyde, 3,4-Dimethoxy-6-nitrobenzaldehyde
OR28696-100G
APOSOR28696-100GEA 145 EUR
APOSOR28696-100G
6-Nitroveratraldehído 96%
6-Nitroveratraldehído
Formula: C₉H₉NO₅
MW: 211,17 g/mol
Pto. de fusión: 132…133 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007134
Núm. CAS: 20357-25-9