3,4-(Metilenodioxi)fenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR28697-100G OR28697-25G
APOSOR28697-100GEA 0 EUR
APOSOR28697-100G APOSOR28697-25G
3,4-(Metilenodioxi)fenol
3,4-(Metilenodioxi)fenol
Formula: C₇H₆O₃
Pto. Ebullición: 113…116 °C/2mmHg
Pto. de fusión: 61…65 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005827
Núm. CAS: 533-31-3
EINECS: 208-561-5