3-tert-Butylbenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(tert-Butyl)benzoic acid
OR2870-5G
APOSOR2870-5GEA 248 EUR
APOSOR2870-5G
3-tert-Butylbenzoic acid
3-tert-Butylbenzoic acid
Formula: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Pto. de fusión: 129…130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01463861
Núm. CAS: 7498-54-6