2-Tolualdehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: o-Tolualdehyde, 2-Methylbenzaldehyde
OR28700-100G OR28700-25G OR28700-500G
APOSOR28700-100GEA 46.4 EUR
APOSOR28700-100G APOSOR28700-25G APOSOR28700-500G
2-Tolualdehído 98%
2-Tolualdehído
Formula: C₈H₈O
Pto. Ebullición: 199…200 °C
Pto. de fusión: –35 °C
Densidad: 1,039 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003338
Núm. CAS: 529-20-4
EINECS: 208-452-2