5-Cloro-2-nitroanilina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR28701-100G OR28701-10G OR28701-25G
APOSOR28701-100GEA 58 EUR
APOSOR28701-100G APOSOR28701-10G APOSOR28701-25G
5-Cloro-2-nitroanilina
5-Cloro-2-nitroanilina
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172.57 g/mol
Pto. Ebullición: 323
Pto. de fusión: 124…129 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007776
Núm. CAS: 1635-61-6
EINECS: 216-661-5
UN: 2237
ADR: 6.1 III