1-(3-Metilpirazinil)etan-1-ona
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
1-(3-Methylpyrazinyl)ethan-1-one, 1-(3-Methylpyrazin-2-yl)ethanone
OR28702-100G
OR28702-25G
OR28702-5G
APOSOR28702-100GEA
368
EUR
APOSOR28702-100G
APOSOR28702-25G
APOSOR28702-5G
1-(3-Metilpirazinil)etan-1-ona
1-(3-Metilpirazinil)etan-1-ona
Formula:
C₇H₈N₂O MW: 136,15 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014612 Núm. CAS: 23787-80-6 |