1,3-Ciclohexanodiona 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR28703-100G OR28703-1KG OR28703-500G
APOSOR28703-100GEA 21.9 EUR
APOSOR28703-100G APOSOR28703-1KG APOSOR28703-500G
1,3-Ciclohexanodiona 99%
1,3-Ciclohexanodiona
Formula: C₆H₈O₂
Pto. de fusión: 101…105 °C
Densidad: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001585
Núm. CAS: 504-02-9
EINECS: 207-980-0