Ethyl-4,6-dihydroxynicotinate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Ethyl 4,6-dihydroxynicotinate
OR2871-1G OR2871-5G
APOSOR2871-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2871-1G APOSOR2871-5G
Ethyl-4,6-dihydroxynicotinate
Ethyl-4,6-dihydroxynicotinate
Formula: C₈H₉NO₄
MW: 183,17 g/mol
Pto. de fusión: 214…217 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00834976
Núm. CAS: 6975-44-6